Learn More
4-Methylbenzylisothiocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058364
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11387576
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11135.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3694-46-0 | C9H9NS | 163.238 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3694-46-0
Summenformel C9H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 163.238
MDL-Nummer MFCD00041118
InChI-Schlüssel OAXIUBJXQISJEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methylbenzene, p-methylbenzyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methyl, isothiocyanic acid, p-methylbenzyl ester, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methyl-9ci, acmc-1cobu, 4-methylbenzylisothiocyanate, wln: scn1r d1, 4-12-00-02578 beilstein handbook reference
PubChem CID 19409
IUPAC-Name 1-(Isothiocyanatomethyl)-4-methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzyl isothiocyanate
Dichte 1.08
Siedepunkt 97°C (1 mmHg)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.589
Menge 2 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2082478
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 163.24
Reinheit (%) 96%