Learn More
4-Methylbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410883
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410883 5 g 5 Gramm
11420883 25 g 25 Gramm
11430883 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410883 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13297.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 104-81-4 | C8H9Br | 185.064 g/mol
4-Methylbenzyl bromide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylbenzylbromid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Für ausreichende Belüftung sorgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-81-4
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.064
MDL-Nummer MFCD00000181
InChI-Schlüssel WZRKSPFYXUXINF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methylbenzene, p-xylyl bromide, p-methylbenzyl bromide, alpha-bromo-p-xylene, benzene, 1-bromomethyl-4-methyl, 4-bromomethyl toluene, p-bromomethyl toluene, alpha-bromo-p-xylol, 1-bromomethyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 7721
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-4-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzyl bromide
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Dichte 1.324
Siedepunkt 218°C to 220°C
Flammpunkt 97°C (206°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3417
Beilstein 507389
Merck Index 14,10090
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 185.07
Reinheit (%) 98%