Learn More
4-Methylbenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367506
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11367506
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11043.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6140-17-6 | C8H7F3 | 160.139 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6140-17-6
Summenformel C8H7F3
Molekulargewicht (g/mol) 160.139
MDL-Nummer MFCD00075476
InChI-Schlüssel LRLRAYMYEXQKID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzotrifluoride, 1-methyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl toluene, p-methylbenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene, benzene, 1-methyl-4-trifluoromethyl, 4-methyl-1-trifluoromethyl benzene, 1-methyl-4-trifluormethyl benzol, pubchem1659, p-trifluoromethyltoluene
PubChem CID 80230
IUPAC-Name 1-Methyl-4-(Trifluormethyl)benzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzotrifluoride
Dichte 1.144
Siedepunkt 129°C
Flammpunkt 27°C (80°F)
Brechungsindex 1.426
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1863596
Formelmasse 160.14
Reinheit (%) 98%