Learn More
P-Toluolsulfonylhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
p-Toluenesulfonyl hydrazide is used as a reagent for the preparation of tosylhydrazones. It was used to prepare dipyrazolo[1,5-a:4,3-c]pyridines and 1,2,3-selenadiazole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
P-Toluenesulfonylhydrazid wird als Reagenz für die Vorbereitung von Tosylhydrazonen verwendet. Es wurde zur Herstellung von Dipyrazolo[1,5-a:4′,3′-c]Pyridinen und 1,2,3-Selenadiazol-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Chloroform.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | p-Toluenesulfonyl hydrazide |
| Schmelzpunkt | 108°C to 111°C |
| Dichte | 1.4 |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN3226 |
| Beilstein | 610130 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol. |
| Formelmasse | 186.23 |
| Reinheit (%) | 98% |