Learn More
4-Methylbenzolsulfonamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17991776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17991776 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17991776 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0325.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Methylbenzolsulfonamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonamide
CAS 70-55-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile p-Toluenesulfonamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H9 N O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Gliclazide Imp. A (EP), Tolbutamide Imp. A (EP), p-Toluenesulfonamide, (4-Methylphenyl)sulfonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, Toluenesulfonamide, Gliclazide Impurity A, Tolbutamide Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 4-Methylbenzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 171.22
Menge 100 mg
Formelmasse 171,0354 g/mol