Learn More
4-Methylbenzolboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30478541
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478541 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478541 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28886050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzeneboronic Acid
CAS 5720-05-8
Summenformel C7H9BO2
Menge 50 g
Synonym Boronic acid, B-(4-methylphenyl)-Boronic acid, (4-methylphenyl)- (9CI), p-Tolueneboronic acid (7CI,8CI), (4-Methylphenyl)boronic acid, (p-Methylphenyl)boronic acid, 4-Tolueneboronic acid, 4-Tolylboronic acid, NSC 62870, p-Methylbenzeneboronic acid, p-Tolylboronic acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H9BO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC-Name (4-Methylphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 135.96
Formelmasse 136.0696