Learn More
4-Methylbenzolboronsäure Neopentylglykolester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305335
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11305335 1 g 1 Gramm
11315335 5 g 5 Gramm
11325335 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305335 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19563.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 380481-66-3 | C12H17BO2 | 204.076 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 380481-66-3
Summenformel C12H17BO2
Molekulargewicht (g/mol) 204.076
MDL-Nummer MFCD03788728
InChI-Schlüssel ZSPBWRPQSPRISS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 5,5-dimethyl-2-4-methylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, amtb973, 2-p-tolyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborine, 2-4-methylphenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 23005406
IUPAC-Name 5,5-Dimethyl-2-(4-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinan
SMILES B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Schmelzpunkt 93°C to 95°C
Menge 1 g
Formelmasse 204.08
Reinheit (%) 99%