Learn More
4-Methylbenzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460973
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460973 25 g 25 Gramm
11440973 1 g 1 Gramm
11450973 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460973 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13347.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5720-05-8 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
4-Methylbenzeneboronic acid, is a commonly used chemical in Suzuki coupling reactions. It is also used as an intermediate in pharmaceutical industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylbenzolboronsäure ist eine häufig verwendete Chemikalie in Suzuki-Kupplungsreaktionen. Sie wird auch als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5720-05-8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 246°C to 254°C
Summenformel C7H9BO3
MDL-Nummer MFCD00236047
Menge 25 g
Beilstein 2935970
Synonym 2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxyphenyl boronic acid, o-methoxyphenylboronic acid, 2-methoxyphenyl boranediol, 2-boronoanisole, 2-methoxypenylboronic acid, o-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy phenylboronic acid, 2-methoxybenzene boronic acid
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
InChI-Schlüssel ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1B(O)O
IUPAC-Name (2-Methoxyphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 151.96
PubChem CID 2733958
Formelmasse 135.96
Reinheit (%) 98%