Learn More
4-Methylaminophenol-Sulfat 99 %, ACROS Organics™
4-Methylaminophenol sulfate, 99%, C14H18N2O2.H2SO4, CAS Number-55-55-0, Metol, 500g, 13, 441, 100.0, 98.5, Beige to White or Gray, Decomposition Information: >260 deg.C, 1.5770g/mL, 200-237-1, 344.38, Extra Pure, GHS Signal Word: Warning
Marke: Acros Organics 156805000
Additional Details : CAS : 55-55-0 Gewicht : 0.58000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 500g |
---|
Chemische Identifikatoren
55-55-0 | |
344.38 | |
Metol |
C14H18N2O2·H2SO4 | |
MFCD00013140 |
Spezifikation
4-Methylaminophenol sulfate | |
1.5770g/mL | |
Authentic | |
Kunststoffflasche | |
1.577 | |
260.0°C | |
99% | |
98.5 | |
99% | |
(CH3NHC6H4OH)2·H2SO4 | |
13, 441 | |
Metol | |
344.38 | |
Kristalle oder kristallines Pulver | |
Extrarein |
Decomposition Information: >260°C | |
0.15% max. | |
0.3% max. | |
0.15% max | |
Beige bis Weiß oder Grau | |
500g | |
55-55-0 | |
100.0 | |
C14H18N2O2·H2SO4 | |
MFCD00013140 | |
15, 6091 | |
Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 20 parts cold water,soluble in 6 parts boiling water,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether | |
344.38 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Methylaminophenol sulfate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /