Learn More
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4380096 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11976111
Marke: Thermo Scientific Acros 445150010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 845870-55-5 | C13H20BNO2 | 233.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 845870-55-5
Summenformel C13H20BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 233.12
MDL-Nummer MFCD06795668
InChI-Schlüssel WWGNYCWKFZIQQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-n-methylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-n-methylamino phenylboronic acid pinacol ester, methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-amine, 4-n-methylamino phenylboronic acid,pinacol ester, 4-methylamino phenylboronic acid pinacol ester, 4-methylamino phenyl boronic acid pinacol ester, n-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, n-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 11957892
IUPAC-Name N-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 65.0°C to 66.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 233.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.