Learn More
4-(Methylamino)Benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30477984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477984 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30477984 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2856655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylamino)benzoic Acid
CAS 10541-83-0
Summenformel C8H9NO2
Menge 5 g
Synonym 4-(N-Methylamino)benzoic Acid, N-Methyl-4-aminobenzoic Acid, NSC 102506
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
SMILES CNc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-Name 4-(Methylamino)benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Formelmasse 151.0633