Learn More
4'-Methylacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30481301
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481301 100 g 100 Gramm
30469714 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481301 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM275305100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-00-9
Summenformel C9 H10 O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
Synonym Ethanone, 1-(4-methylphenyl)-, Acetophenone, 4'-methyl- (8CI), 1-(4-Methylphenyl)ethanone, 1-(4-Methylphenyl)-1-ethanone, 1-(4-Tolyl)ethanone, 1-(p-Tolyl)ethan-1-one, 1-Acetyl-4-methylbenzene, 1-p-Tolylethanone, 4-Acetyltoluene, 4-Methyl-1-acetylbenzene, 4-Methylhypnone, 4-Methylphenyl methyl ketone, 4'-Methylacetophenone, Melilotal, Methyl 4-methylphenyl ketone, Methyl p-tolyl ketone, NSC 9401, p-Acetyltoluene, p-Methylacetophenone, p-Tolyl methyl ketone
IUPAC-Name 1-(4-Methylphenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)c1ccc(C)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methylacetophenone
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
Formelmasse 134.0732