Learn More
4'-Methylacetophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481788 250 g 250 Gramm
11471788 50 g 50 Gramm
11461788 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14469.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.73 CHF
    42.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 10.08 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122-00-9 | C9H10O | 134.18 g/mol
4'-Methylacetophenone is used as a flavoring agent. It reacts with morpholine to get 4-(p-tolyl-thioacetyl)-morpholine in the presence of sulfur as a reagent. Further, it is used as an intermediate in the manufacture of active pharmaceutical ingredients, perfumes and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Methylacetophenon wird als Aromastoff verwendet. Reagiert mit Morpholin, um 4-(p-tolyl-thioacetyl)-Morpholin in Gegenwart von Schwefel als Reagenz zu erhalten. Darüber hinaus wird es als Zwischenprodukt bei der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen, Parfums und Kosmetika verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-00-9
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00008751
InChI-Schlüssel GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
PubChem CID 8500
IUPAC-Name 1-(4-Methylphenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methylacetophenone
Schmelzpunkt -19°C
Dichte 1.01
Siedepunkt 224°C to 226°C
Flammpunkt 92°C (197°F)
Brechungsindex 1.534
Menge 250 g
Beilstein 606053
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 96%