Learn More
4'-Methylacetophenon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-159607
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
122-00-9
C9H10O
134.18
MFCD00008751
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
8500
1-(4-methylphenyl)ethan-1-one
CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
122-00-9
C9H10O
134.18
MFCD00008751
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
8500
1-(4-methylphenyl)ethan-1-one
CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4'-Methylacetophenone
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -19.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0050g/mL
Siedepunkt 226.0°C
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4COCH3
Brechungsindex 1.5320 to 1.5350
Menge 5 g
Beilstein 07, 307
Relative Dichte 1.005
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.37g/L (15°C)
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Methylacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /