Learn More
4'-Methylacetanilid, TRC
Artikelnummer. 30010644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010644 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30010644 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2750101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-89-9
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
Synonym N-(4-methylphenyl)acetamide, 4-(Acetylamino)toluene, 4-Acetotoluide, 1-Acetamido-4-methylbenzene, N-p-Tolylacetamide, p-Acetotoluide, NSC 7644;
IUPAC-Name N-(4-Trimethylsilyl)acetamid
SMILES CC(=O)Nc1ccc(C)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methylacetanilide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Formelmasse 149.0841