Learn More
4-Methyl-N,N-di(methyl-13C)benzolsulfonamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-N,N-di(methyl-13C)benzenesulfonamide |
| Summenformel | 13C2 C7 H13 N O2 S |
| Menge | 2.5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13NO2S/c1-8-4-6-9(7-5-8)13(11,12)10(2)3/h4-7H,1-3H3/i2+1,3+1 |
| SMILES | [13CH3]N([13CH3])S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-Methyl-N,N-di((113C)methyl)benzolsulfonamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 201.255 |
| Formelmasse | 201.073 |