Learn More
4-Methylmebendazol, TRC
Artikelnummer. 30471084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30471084 50 mg 50 Milligramm
30481184 250 mg 250 Milligramm
30482239 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30471084 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32015550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31545-31-0
Summenformel C17 H15 N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 309.32
Synonym Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mebendazole Imp. F (EP)
IUPAC-Name Methyl N-[5-(4-methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(C)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H15N3O3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(21)12-7-8-13-14(9-12)19-16(18-13)20-17(22)23-2/h3-9H,1-2H3,(H2,18,19,20,22)
Formelmasse 309.1113