Learn More
4-Methylhippursäure, TRC
Artikelnummer. 30483178
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483178 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483178 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM311975500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl Hippuric Acid
CAS 27115-50-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 H11 N O3
Menge 500 mg
Synonym Glycine','N-(4-methylbenzoyl)-, Hippuric acid','p-methyl- (6CI,8CI), N-(4-Methylbenzoyl)glycine, (4-Methylbenzoylamino)acetic acid, 2-[(4-Methylbenzoyl)amino]acetic acid, 2-[(4-Methylphenyl)formamido]acetic acid, 4-Methylhippuric acid, N-(p-Methylbenzoyl)glycine, NSC 126814, [[(4-Methylphenyl)carbonyl]amino]acetic acid, p-Methylhippuric acid, p-Toluric acid, 4-Methyl hippuric acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)NCC(=O)O
IUPAC-Name 2-[(4-methylbenzoyl)amino]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 193.2
Formelmasse 193.0739
Reinheit (%) >95