Learn More
4-Methylbuphedron-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylbuphedrone (hydrochloride) |
| CAS | 1336911-98-8 |
| Summenformel | C12 H17 N O . Cl H |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-Butanone, 2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)-, hydrochloride (1:1), 4-Methylbuphedrone hydrochloride, 4-MeMABP HCl, 2-(Methylamino)-1-(4-methylphenyl)butan-1-one hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-4-11(13-3)12(14)10-7-5-9(2)6-8-10;/h5-8,11,13H,4H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCC(NC)C(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-Name | 2-(Methylamino)-1-(4-Methylphenyl)butan-1-on; Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 227.73 |
| Formelmasse | 227.1077 |