Learn More
4-Methyl-5-vinylthiazol, TRC
Artikelnummer. 30475840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475840 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475840 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM338530500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-5-Vinylthiazole
CAS 1759-28-0
Summenformel C6 H7 N S
Menge 500 g
Synonym 4-Methyl-5-vinylthiazole, 4-Methyl-5-ethenylthiazole, 5-Ethenyl-4-methylthiazole, 5-Vinyl-4-methylthiazole
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NS/c1-3-6-5(2)7-4-8-6/h3-4H,1H2,2H3
SMILES Cc1ncsc1C=C
IUPAC-Name 5-Ethenyl-4-Methyl-1,3-Thiazol
Molekulargewicht (g/mol) 125.19
Formelmasse 125.0299