Learn More
4-Methyl-5-thiazolethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470074 100 g 100 Gramm
11460074 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470074 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13567.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 137-00-8 | C6H9NOS | 143.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-00-8
Summenformel C6H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 143.204
MDL-Nummer MFCD00005339
InChI-Schlüssel BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-5-thiazoleethanol, sulfurol, 5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazole, hemineurine, 2-4-methylthiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-thiazolethanol, 5-thiazoleethanol, 4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-hydroxyethylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol
PubChem CID 1136
ChEBI CHEBI:17957
IUPAC-Name 2-(4-Methyl-1,3-Thiazol-5-yl)Ethanol
SMILES CC1=C(SC=N1)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-5-thiazoleethanol
Dichte 1.196
Siedepunkt 135°C to 137°C (7 mmHg)
Flammpunkt 142°C (287°F)
Brechungsindex 1.55
Menge 100 g
Beilstein 114249
Merck Index 14,6126
Formelmasse 143.21
Reinheit (%) 98%