Learn More
4-Methyl-3-Nitrobenzenesulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478777 5 g 5 Gramm
11488777 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19931.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 616-83-1 | Molecular Formula: C7H6ClNO4S | Molecular Weight: 235.638 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-83-1
Summenformel C7H6ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 235.638
MDL-Nummer MFCD00129811
InChI-Schlüssel OQFYBGANSUNUAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-nitrotoluene-4-sulfonyl chloride, 4-methyl-3-nitro-benzenesulfonyl chloride, 4-methyl-3-nitrobenzenesulfonylchloride, chloro 4-methyl-3-nitrophenyl sulfone, 4-methyl-3-nitrobenzolsulfonylchlorid, pubchem5674, acmc-1awd3, 3-nitro-p-toluenesulfonyl chloride, 3-nitro-4-methyl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 560638
IUPAC-Name 4-methyl-3-nitrobenzolsulfonychlorid
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Siedepunkt 152°C to 154°C (1 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2696481
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 235.65
Reinheit (%) 95%