Learn More
4-Methyl-3-nitrobenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047244
23.89 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19013-11-7
C8H8N2O3
180.163
MFCD00027392
YEUGEQUFPMJGCD-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-4-methylbenzamide, benzamide, 4-methyl-3-nitro, benzamide,4-methyl-3-nitro, acmc-20amdw
87896
4-methyl-3-nitrobenzamid
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19013-11-7
C8H8N2O3
180.163
MFCD00027392
YEUGEQUFPMJGCD-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-4-methylbenzamide, benzamide, 4-methyl-3-nitro, benzamide,4-methyl-3-nitro, acmc-20amdw
87896
4-methyl-3-nitrobenzamid
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3-nitrobenzamide
Schmelzpunkt 164°C to 167°C
Menge 5 g
Beilstein 2102644
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%