Learn More
4'-Methyl-3'-Nitroacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-Methyl-3'-nitroacetophenone |
| Schmelzpunkt | 58°C to 62°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1953352 |
| Synonym | 4'-methyl-3'-nitroacetophenone, 1-4-methyl-3-nitrophenyl ethanone, 4-methyl-3-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-methyl-3-nitrophenyl, 1-4-methyl-3-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone,1-4-methyl-3-nitrophenyl, 1-acetyl-4-methyl-3-nitrobenzene, pubchem3328, 3-nitro-4-methylacetophenon, ksc597m2h |
| Formelmasse | 179.18 |
| Reinheit (%) | 99% |