Learn More
4-Methyl-3-Heptanol, Erythro + Threo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424257
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424257 5 g 5 Gramm
11414257 1 g 1 Gramm
11434257 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20357.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14979-39-6 | C8H18O | 130.231 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ether, Aceton. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14979-39-6
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.231
MDL-Nummer MFCD00004568
InChI-Schlüssel BKQICAFAUMRYLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3-heptanol, 3-heptanol, 4-methyl, caswell no. 570a, epa pesticide chemical code 571200, 4-methyl-5-heptanol, acmc-1bqfj, dsstox_cid_21519, dsstox_rid_79763, dsstox_gsid_41519, 3-heptanol, 4-methyl-van8c
PubChem CID 26989
IUPAC-Name 4-Methylheptan-3-ol
SMILES CCCC(C)C(CC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3-heptanol
Namenshinweis erythro + threo
Dichte 0.83
Siedepunkt 98°C to 99°C (75 mmHg)
Flammpunkt 59°C (138°F)
Brechungsindex 1.431
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1733008
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether,acetone. Slightly soluble in water.
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 99%