Learn More
4-Methyl-3,4-Dihydro-2H-Pyrido[3,2-b][1,4]Oxazin-7-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10153174
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10153174 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
11316855 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10153174 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62016DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 912569-63-2
Summenformel C9H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 175.191
MDL-Nummer MFCD09065019
InChI-Schlüssel VLSVLSBIHZDQTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carbonitrile, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carbonitrile,3,4-dihydro-4-methyl
PubChem CID 24229651
IUPAC-Name 4-Methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-carbonitril
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 97%