Learn More
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 247.7 |
| Reinheit (%) | 97% |