Learn More
(4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-7-yl)-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10127863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10127863 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10731864 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10127863 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC13513CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 946409-08-1
Summenformel C10H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 178.235
MDL-Nummer MFCD11109315
InChI-Schlüssel PGIOCCIKSFJJMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazin-7-yl methylamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine
PubChem CID 33589445
IUPAC-Name (4-Methyl-2,3-Dihydro-1,4-Benzoxazin-7-yl)Methanamin
SMILES CN1CCOC2=C1C=CC(=C2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazin-7-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 97%