Learn More
4-Methyl-2-(trifluormethyl)-Benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474557
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15474557 5 g 5 Gramm
15464557 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31904.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 261952-05-0 | C9H6F3N | 185.15 g/mol
It is used as primary and secondary reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als primäres und sekundäres Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261952-05-0
Summenformel C9H6F3N
Molekulargewicht (g/mol) 185.15
MDL-Nummer MFCD01631596
InChI-Schlüssel WCZWEODOIUKVHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-trifluoromethyl benzonitrile, 4-methyl-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylbenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-p-tolunitrile, 4-cyano-3-trifluoromethyl toluene, benzonitrile,4-methyl-2-trifluoromethyl
PubChem CID 2775597
IUPAC-Name 4-methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C#N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 22°C to 28°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 185.15
Reinheit (%) 98%