Learn More
4-Methyl-2-(phenylmethylen)hydrazid Benzolsulfonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-2-(phenylmethylene)hydrazide Benzenesulfonic Acid |
| CAS | 1006894-79-6 |
| Summenformel | C14H14N2O2S |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H14N2O2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)19(17,18)16-15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11,16H,1H3/b15-11+ |
| SMILES | O=S(N/N=C/C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)C)=O |
| IUPAC-Name | (E)-N'-Benzyliden-4-methylbenzolsulfonhydrazid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 274.37 |
| Formelmasse | 274.08 |