Learn More
4-Methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazol, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC29239CB
Additional Details : CAS : 690632-24-7 Gewicht : 0.05025kg
Menge | 250mg |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
690632-24-7 | |
301.211 | |
QJROOQWDMKQWEZ-UHFFFAOYSA-N | |
2795497 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=C(S2)C3=CC=CC=C3)C |
C16H20BNO2S | |
MFCD05865106 | |
4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole | |
4-Methyl-2-Phenyl-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-1,3-Thiazol |
Spezifikation
4-Methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole | |
250mg | |
96.5 | |
97% | |
MFCD05865106 | |
QJROOQWDMKQWEZ-UHFFFAOYSA-N | |
4-Methyl-2-Phenyl-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-1,3-Thiazol | |
2795497 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
690632-24-7 | |
100.0 | |
C16H20BNO2S | |
4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=C(S2)C3=CC=CC=C3)C | |
301.211 | |
301.22 |