Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid, technisch, Thermo Scientific™
Catalog Number 10041222
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
690632-88-3
C10H8ClNO2S2
273.749
NGDQQLAVJWUYSF-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride
2795490
4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Sulfonylchlorid
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
690632-88-3
C10H8ClNO2S2
273.749
NGDQQLAVJWUYSF-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride
2795490
4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Sulfonylchlorid
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 273.76
Reinheit (%) 95%