Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10473403 250 mg 250 Milligramm
10025762 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10473403 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29204CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 55327-23-6
Summenformel C11H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 203.26
MDL-Nummer MFCD04974047
InChI-Schlüssel QRPSQJOXOZJEHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 2795491
IUPAC-Name 4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 203.26
Reinheit (%) 97%