Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3607866
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
91137-55-2
C11H9NO3
203.197
MFCD01566859
HRFYZRHGBICKAG-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenyloxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
4176428
4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Oxazol-5-Carbonsäure
CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
91137-55-2
C11H9NO3
203.197
MFCD01566859
HRFYZRHGBICKAG-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenyloxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
4176428
4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Oxazol-5-Carbonsäure
CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 203.2
Reinheit (%) 97%