Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-Carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3629702
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
953408-85-0
C11H9NO2
187.198
MFCD11109318
NIYJTYPVRBYCEZ-UHFFFAOYSA-N
5-formyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carboxaldehyde
26343583
4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Oxazol-5-Carbaldehyd
CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C=O
953408-85-0
C11H9NO2
187.198
MFCD11109318
NIYJTYPVRBYCEZ-UHFFFAOYSA-N
5-formyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carboxaldehyde
26343583
4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Oxazol-5-Carbaldehyd
CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C=O
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carbaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 95%