Learn More
4-Methyl-2-pentanon, TRC
Artikelnummer. 30468685
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468685 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468685 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32802525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-pentanone (MIBK)
CAS 108-10-1
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C6 H12 O
Menge 25 g
Synonym 2-Pentanone, 4-methyl-, 4-Methyl-2-pentanone, 2-Methyl-4-pentanone, 2-Methylpropyl methyl ketone, 4-Methyl-2-oxopentane, Hexone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, MIK, Methyl 2-methylpropyl ketone, Methyl iso-butyl ketone, Methyl isobutyl ketone, NSC 5712, ZMD-D
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC(C)CC(=O)C
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
Formelmasse 100.0888
Reinheit (%) >95