Learn More
4-Methyl-2-Pentanon, puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99 %, Solstice
Artikelnummer. 15663980
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15663980 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15653980 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15663980 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 334636X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00 CHF
    573.05 CHF / 6 Stück
    Sparen 217.95 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., für Extraktionsanalyse, ≥ 99 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-10-1
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00008938
InChI-Schlüssel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Methyl-2-Pentanon, Methylisobutylketon, Isopropylaceton, Isobutyl-Methylketon, Hexon, 2-Pentanon,4-Methyl, 2-Methyl-4-Pentanon, 4-Methyl-2-Oxopentan, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-Pentanon
Namenshinweis Für die Extraktionsanalyse
Schmelzpunkt -80 °C
Farbe Farblos
Dichte 0,801 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 117 °C
Flammpunkt 14 °C (57,2 °F)
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2COCH3
Menge 6 x 1 l
UN-Nummer UN1245
Beilstein 605399
Formelmasse 100,16 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS/Reagenz Ph. EUR./puriss. p.a.