Learn More
4-Methyl-2-Pentanon, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99,5 %, Solstice
Artikelnummer. 15652960
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15652960 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15652960 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 2932611L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 CHF
    105.98 CHF / 1 Liter
    Sparen 26.02 CHF
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.5 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-Pentanon
Namenshinweis CHROMASOLV, für HPLC, ™≥ 99,5%
CAS 108-10-1
Extinktion Maximal 0,01 bei 400 nm, Maximal 0,02 bei 380 nm, Maximal 0,15 bei 360 nm, Maximal 0,50 bei 340 nm, Maximal 1,0 bei 335 nm
CAS Max. % 100.0000%
Schmelzpunkt -80 °C (Literatur)
Dichte 0,801 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 115 °C bis 117 °C
Flammpunkt 14 °C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H12O
Strukturformel (CH3)2CHCH2COCH3
MDL-Nummer MFCD00008938
Menge 1 l
UN-Nummer UN1245
Beilstein 605399
Synonym 4-Methyl-2-Pentanon, Methylisobutylketon, Isopropylaceton, Isobutyl-Methylketon, Hexon, 2-Pentanon,4-Methyl, 2-Methyl-4-Pentanon, 4-Methyl-2-Oxopentan, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
InChI-Schlüssel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(=O)C
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) >99.5%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-2-pentanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.