Learn More
4-Methyl-2-pentanon, ACS, 98,5+%
Artikelnummer. 11445000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 x 500 mL
Packungsgröße:
1 Liter
2000 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445000 4 x 500 mL 2000 Milliliter
11435000 500 mL 500 Milliliter
11397668 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445000 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033346.AY
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100,161 g/mol
4-Methyl-2-pentanon wird als Lösungsmittel für Nitrocellulose, Gummen, Harze, Lacke, Farben, Firnisse, bestimmte Polymere und als Denaturierungsmittel verwendet. Es dient als Vorstufe für die Herstellung von N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylendiamin (6PPD), das als Antiozonmittel in Reifen Anwendung findet. Seine wässrige Lösung dient als Entwickler für den PMMA-Elektronenstrahllithographie-Widerstand.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-10-1
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00008938
InChI-Schlüssel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-pentanone
Schmelzpunkt -84°C
Farbe Farblos
Dichte 0.801g/mL
Siedepunkt 117°C to 118°C
Flammpunkt 13° (55°F)
Geruch Mild
Brechungsindex 1.3960
Menge 4 x 500 mL
UN-Nummer UN1245
Beilstein 605399
Merck Index 14,5207
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte ACS
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke