Learn More
4-Methyl-2-Pentanon, 99.5 %, spektralphotometrischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10553704 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10553704 1 L Glasflasche 1 Liter
10703421 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10412611 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10553704 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 222170010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-10-1
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00008938
InChI-Schlüssel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-pentanone
Namenshinweis 99.5%
Extinktion 0.01 at 400nm, 0.02 at 380nm, 0.15 at 360nm, 0.5 at 340nm, 1 at 335nm
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -84.0°C
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 117.4°C
Flammpunkt 14°C
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2COCH3
Brechungsindex 1.3950 to 1.3970
Menge 1 L
Beilstein 01,691
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Merck Index 15,5253
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride and acetone
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.