Learn More
4-Methyl-2-pentanon, +98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10117660 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10117660 1 L Glasflasche 1 Liter
10279890 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10075583 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10117660 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423960010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.40 CHF
    75.10 CHF / 1 Liter
    Sparen 2.30 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-10-1
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00008938
InChI-Schlüssel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-pentanone
Namenshinweis For analysis ACS
Schmelzpunkt -84.0°C
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 117.4°C
Flammpunkt 14°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2COCH3
Brechungsindex 1.3950 to 1.3970
Menge 1 L
Beilstein 01, 691
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Merck Index 15, 5253
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride and acetone
Formelmasse 100.16
Dampfdruck 21.5mbar at 20°C
Reinheit (%) 98.5+%
Güte ACS-Reagenz
Titrierbare Säure 0.002 meq/g max
Physikalische Form Flüssigkeit