Learn More
4-Methyl-2-Nitroanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450264 100 g 100 Gramm
11460264 500 g 500 Gramm
11470264 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450264 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13666.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 89-62-3 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
4-Methyl-2-nitroaniline is used as a red azo dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methyl-2-nitroanilin wird als roter Azofarbstoff verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.2 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-62-3
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00007907
InChI-Schlüssel DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-p-toluidine, 4-amino-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-toluidine, fast red gl, 3-nitro-4-aminotoluene, fast red gl base, benzenamine, 4-methyl-2-nitro, 2-nitro-4-methylaniline, 4-methyl-6-nitroaniline, mnpt
PubChem CID 6978
ChEBI CHEBI:66920
IUPAC-Name 4-Methyl-2-nitroanilin
SMILES CC1=CC=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-nitroaniline
Schmelzpunkt 115°C to 118°C
Dichte 1.31
Siedepunkt 169°C (21 mmHg)
Flammpunkt 157°C (314°F)
Geruch Characteristic
Menge 100 g
UN-Nummer UN2660
Beilstein 879506
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.2g/L at 20°C).
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) ≥98%