Learn More
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15403837
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Unit Size:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15403837 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15403837 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H28795.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
CAS 14001-63-9
Dichte 1.01
Flammpunkt 104°C
Summenformel C6H8N2S
Brechungsindex 1.571
MDL-Nummer MFCD00023242
Menge 25 g
Synonym 4-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-methyl-2 methylsulfanyl pyrimidine, 4-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, pyrimidine, 4-methyl-2-methylthio, 4-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine
InChI-Schlüssel UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC=CC(C)=N1
IUPAC-Name 4-Methyl-2-(methylsulfanyl)pyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 140.20
PubChem CID 821261
Formelmasse 140.21
Reinheit (%) 98%