Learn More
4-Methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-Thiazol-5-Carbaldehyd, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10737115
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10737115 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10634713 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10737115 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00855DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 438577-61-8
Summenformel C12H8F3NOS
Molekulargewicht (g/mol) 271.257
InChI-Schlüssel TULJSSOBHAIERD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782899
IUPAC-Name 4-Methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, methyltrifluoromethylphenylthiazolecarbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, 5-thiazolecarboxaldehyde,4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl
Formelmasse 271.26
Reinheit (%) 95%