Learn More
4-Methyl-2-[1-(tert-butoxycarbonyl)-piperid-4-yl]-1,3-thiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10494163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10494163 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10269702 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10494163 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC31101CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 216955-61-2
Summenformel C15H22N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 326.41
MDL-Nummer MFCD06659070
InChI-Schlüssel XDKKXEMKXSGKOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-1-tert-butoxycarbonyl piperid-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazole, tert-butyl 4-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidin-1-carboxylate, 4-methyl-2-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl piperidin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2795533
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-[1-(tert-butoxycarbonyl)piperid-4-yl]-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidin-4-yl}-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formelmasse 326.41
Reinheit (%) 97%