Learn More
4-Methyl-2,1,3-benzoxadiazol, 95 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11936851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11936851 1 g 1 Gramm
11946851 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936851 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441360010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 29091-40-5
Summenformel C7H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
MDL-Nummer MFCD00100600
InChI-Schlüssel PTXJEYIAUIOTSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzo c 1,2,5 oxadiazole, 4-methylbenzofurazan, 4-methyl-benzofurazan, 4-methyl-benzo 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-methyl, methylbenzfurazan, 2,1,3-benzoxadiazole,4-methyl, #
PubChem CID 584114
IUPAC-Name 4-Methyl-2,1,3-Benzoxadiazol
SMILES CC1=CC=CC2=NON=C12
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2, 1, 3-benzoxadiazole
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 40.0°C to 41.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder LMS
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methyl-2,1,3-benzoxadiazole
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.