Learn More
4-Methyl-1H-imidazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 110.12 |
Reinheit (%) | 97% |