Learn More
4-Methyl-1-Pentenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436630
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 11436630
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27655.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 214907-33-2 | C6H13BO2 | 127.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 214907-33-2
Summenformel C6H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 127.98
MDL-Nummer MFCD01074680
InChI-Schlüssel OLTGERMANPOCTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-pentenylboronic acid, 4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, trans-4-methyl-1-pentenylboronic acid, e-4-methylpent-1-enyl boronic acid, e-4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, 1e-4-methylpent-1-en-1-ylboronic acid
PubChem CID 6081507
IUPAC-Name [(E)-4-Methylpent-1-enyl]boronsäure
SMILES CC(C)CC=CB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1-pentenylboronic acid
Schmelzpunkt 99°C to 102°C
Menge 50 mg
Formelmasse 127.98
Reinheit (%) 97%