Learn More
4-Methyl-1-penten, TRC
Artikelnummer. 30476860
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mL
Packungsgröße:
2.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476860 2.5 mL 2.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476860 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3384982.5ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1-pentene
CAS 691-37-2
Summenformel C6 H12
Menge 2.5 mL
Synonym 1-Pentene, 4-methyl-, 4-Methyl-1-pentene, 4-Methyl-1-amylene, 4-Methylpentene-1, Isobutylethene, NSC 15091
InChI-Formel InChI=1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
SMILES CC(C)CC=C
IUPAC-Name 4-Methylpent-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 84.159
Formelmasse 84.094