Learn More
4-Methyl-1-naphthoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-1-naphthoic Acid |
| CAS | 4488-40-8 |
| Summenformel | C12H10O2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthoic Acid, 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid. |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H10O2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 4-methylnaphthalin-1-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 186.21 |
| Formelmasse | 186.0681 |